Principaux documents
1.93679
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Lead(II) acetate trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable