Principaux documents
1.93642
Supelco
Sodium disulfite
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sodium disulfite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[S](=O)([O-])O[S](=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93642.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable