Principaux documents
1.93632
Supelco
Potassium carbonate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CK2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93632.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable