Principaux documents
1.93602
Supelco
Heptamolybdate d′ammonium tétrahydraté
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1235.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
Laboratory Reagent
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
solid
Pf
400 °C (752 °F)
Solubilité
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
Densité
2.498 g/cm3
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
Clé InChI
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93602.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable