Principaux documents
1.93287
Supelco
Lithium chloride
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Lithium chloride
About This Item
Formule linéaire :
LiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
42.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Pf
605 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93287.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable