Principaux documents
1.93284
Supelco
Hydrogénophosphate de diammonium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable