Principaux documents
1.93271
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5KO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
1.93271.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup