1.93244
Acétate de sodium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Sodium acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable