Principaux documents
1.93241
Supelco
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
1.93241.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93241.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable