Principaux documents
1.93010
Supelco
Acide L-ascorbique
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.12
Beilstein:
84272
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Qualité
ACS reagent
Pf
190-194 °C (dec.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Conditionnement
1.93010.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable