Principaux documents
1.93006
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Nitric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nom du produit
Acide nitrique, for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
pb
120.5 °C (lit.)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93006.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93006.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93006.5021: 5 L, Minimum order quantity: 2
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1