Principaux documents
1.71597
SAFC
Sorbitol Parteck®
Synonyme(s) :
Parteck® Sorbitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
pH
5.0-7 (25 °C, 182 g/L in water)
Pf
94-96 °C
Solubilité
2350 g/L
Densité
450 kg/m3
Chaîne SMILES 
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable