Principaux documents
1.59267
Supelco
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H14N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-608-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Couleur
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
25 g/L
Masse volumique apparente
330 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)N=Nc2ccc(cc2)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
Clé InChI
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2