Principaux documents
1.51419
Supelco
manu-CART® "10"-II cartridge holder for LiChroCART® 10 mm i.d. HPLC-cartridges
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
manu-CART "10" II cartridge holder for 10 mm i.d. LiChroCART cartridges.
Remarque sur l'analyse
Extent of testing (visual test): passes test
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany