Principaux documents
1.51257
Supelco
Split collets for for MANU-CART HPLC cartridge holder
pkg of 2 pieces
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Split collets for manu-CART cartridge holder, pkg of 2 pieces
Conditionnement
pkg of 2 pieces
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
no temp limit
Description générale
(2 pieces)
The package contains: 4 pieces.
Remarque sur l'analyse
visual control (for delivery): passes test
Informations légales
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany