Principaux documents
1.51161
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
HPTLC RP-18 Silica Gel Plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
HPTLC-MS: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
100 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 10 cm
Taille des particules
5-6 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Glass plates 20 x 10cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Protocoles
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product