1.50334
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["LiChrosorb"] C18 HPLC column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 20000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 1.0 - 2.5