1.50171
LiChroCART™ for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 75 mm × 4 mm; LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Nom du produit
LiChroCART™ 75-4, column L × I.D. 7.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Niveau de qualité
Paramètres
250 bar pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
7.5 cm × 4 mm
Catégories apparentées
Description générale
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Stockage et stabilité
Storage temperature: no restrictions.
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany