1.46387
Bouillon au thioglycolate
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, White screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonyme(s) :
FTM, Thioglycollate Broth, Fluid Thioglycollate Medium, Thioglycoll. B. clear 750ml
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type White screw cap with septum and protector
ready-to-use
Conditionnement
pack of 6 bottles
single packed of (750 ml in 1 L bottle with white screw cap and septum (6 bottles per box))
Contenance du flacon
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
Volume du flacon
750 mL
Capacité
1000 mL
pH
7.1
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable