1.42022
Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Synonyme(s) :
Betadex Sulfobutyl ether sodium; SBEBCD; SBE-β-CD, Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt EMPROVE EXPERT Ph Eur,NF
About This Item
Produits recommandés
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
powder
Application(s)
liquid formulation
parenterals
solubility enhancement
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable