Principaux documents
1.32264
Sigma-Aldrich
Acide borique
powder, Technipur®
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable