Principaux documents
131M-TEW
Sigma-Aldrich
Anti-CD31 (JC70) Mouse Monoclonal Antibody
new
1mg/mL carrier free
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
JC70, monoclonal
Description
Purified mouse monoclonal antibody in buffer containing PBS without preservatives
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of
Concentration
1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Qualité
Research Use Only (RUO)