Principaux documents
12-358
Sigma-Aldrich
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys9
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Acetyl-Histone H3 (Lys9) Peptide, Routinely evaluated in a Dot Blot Assay by spotting on nitrocellulose & detecting by using a Anti-acetyl Histone H3 (Lys9) (06-942).
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Qualité
Routinely evaluated in a Dot Blot Assay by spotting on nitrocellulose and detecting by using a Anti-acetyl Histone H3 (Lys9) (06-942).
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
West Nile virus activity--United States, September 8-14, 2004.
Morbidity and mortality weekly report
MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report null