Principaux documents
1.17048
Supelco
Sulfuric acid
95-97% for COD determination
Synonyme(s) :
Acide sulfurique
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116116
Numéro de classement CE :
231-639-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Acide sulfurique (95 - 97 %) pour la détermination de la DCO,
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Forme
liquid
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Concentration
≤5 mg/L (CSB)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We offer this sulfuric acid for the measurement of COD in seawater and other applications to be purchased together with the tests. When measuring COD e.g. in seawater with Spectroquant® COD Cell Test Kits 1.17058, 1.17059 one needs to measure a blank as reference. More information can be found in the instruction leaflet.
The COD (chemical oxygen demand) expresses the amount of oxygen originating from potassium dichromate that reacts with the oxidizable substances contained in 1 l of water under the working conditions of the specified procedure.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable