Principaux documents
1.14963
Supelco
Crack Set 20 Pretreatment Kit
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
Nom du produit
Crack Set 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
Température de stockage
15-25°C
Description générale
for the digestion of nitrogen (total) 90 digestions Spectroquant®
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable