Principaux documents
1.12469
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
LAB
Synonyme(s) :
Holmium(III) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ho2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
235-015-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
2330 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ho+3].[Ho+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Ho.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of holmium-oxide nanoparticles for near-infrared imaging and dye-photodegradation: Discusses the synthesis and application of holmium oxide nanoparticles for use in near-infrared imaging and as agents for photodegradation of dyes. (Zhu et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (calculated on calcined substance): ≥ 99.5 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable