Principaux documents
1.07838
Supelco
Antimony(III) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl3Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-047-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.16 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (bromometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.02% Matter insoluble in chloroform
pb
233 °C/1013 hPa
Pf
73 °C
Solubilité
931 g/L (Hydrolysis)
Densité
3.14 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1600 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
As: ≤0.005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.003%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C22H23ClN2O8.3ClH.Sb/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;;;;/h4-5,7-8,15,26-27,31-33H,6,24H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/b20-13+;;;;/t7-,8-,15-,21-,22-;;;;/m0..../s1
Clé InChI
LIARQHHWPMTMFO-CRPMINNHSA-K
Catégories apparentées
Application
  • Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This study involved the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The research highlighted its applications in antimicrobial evaluation, density functional theory (DFT) calculations, and cytotoxic studies, demonstrating the compound′s potential in developing new antimicrobial agents (Sangwan et al., 2024).
Liaison
Replaces: AX1675
Remarque sur l'analyse
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in chloroform: ≤ 0.02 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable