Principaux documents
1.07729
Millipore
Silice
for column chromatography
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
Niveau de qualité
Forme
solid
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑1430 kg/m3
Technique de séparation
normal phase
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Caractéristiques et avantages
Silica gel 60 (less than 0.063 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Conditionnement
Plastic bottle
Remarque sur l'analyse
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 95 % < 0,063 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable