Principaux documents
1.07049
Supelco
Ethyl methyl ketone
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Code UNSPSC :
12191502
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
dilution
(for routine analytical applications)
Température de stockage
room temp
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup