Principaux documents
1.06161
Supelco
Murexide
metal indicator, ACS
Synonyme(s) :
Murexide, Ammonium purpurate, acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
221-266-6
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Murexide, (ammonium purpurate) metal indicator ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤2.0% loss on drying, 105°C
pH
5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Solubilité
1 g/L
Masse volumique apparente
330 kg/m3
Amax
520-524 nm in water
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H4].N1C(=O)NC(=O)[C-](C1=O)N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H4N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H2,12,13,16,17,19);1H3/q-1;/p+1
Clé InChI
PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
Liaison
Replaces: MX1665-3; MX1665
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum (water): 520 - 524 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): ≥ 300
Sulfated ash (800 °C): ≤ 1.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 2.0 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable