Principaux documents
1.03094
Sigma-Aldrich
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride
for biochemistry
Synonyme(s) :
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride, Dansyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-092-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
69.0-73.0 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Cl)c1c2c(c(ccc2)N(C)C)ccc1
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (clearness): passes test
Appearance of solution (color): passes test
Melting point: 72 - 74 °C
Self-fluorescence (Chinin): ≤ 1.0 ppb
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3