Principaux documents
1.02204
Supelco
Charcoal wood
powder
Synonyme(s) :
Charcoal wood
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101522
Numéro de classement CE :
231-153-3
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Forme
powder
Résidus de calcination
≤7% (600 °C)
Taille des particules
<0.15 mm (~99%)
Pf
3550 °C
Masse volumique apparente
410 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Residue on ignition (600 °C): ≤ 7 %
Particle size (< 0.15 mm): about 99%
Carbonization: conforms
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable