Principaux documents
1.02051
Supelco
Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids
Synonyme(s) :
Absorbents for liquid spillages, Spillages, absorbents for, Hazardous liquid spillages, absorbents for, Absorbant for spilled liquids
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
47131905
Numéro de classement CE :
231-545-4
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Forme
solid
Taille des particules
<0.1 mm (>=85%)
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Densité
2.3 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
120 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
pH-value (10 %; water): 9 - 11
Bulk density: about 18
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Water absorption capacity: about 200
Informations légales
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable