Principaux documents
1.01192
Supelco
di-Ammonium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2C2O4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.10 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
214-202-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.5-101.0% (manganometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
Pf
>123 °C (decomposition)
Solubilité
41.8 g/L (anhydrous substance)
Densité
1.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
480 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Clé InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: AX1325; AX1325-2; AX1325-20; AX1325-1
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable