Principaux documents
1.00988
SAFC
Butan-1-ol
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
Synonyme(s) :
Butan-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-751-6
Agence
ChP
NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.7 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
340 °C
Limite d'explosivité
1.4-11.3 % (v/v)
Technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
116-118 °C/1013 hPa
Pf
-89 °C
Température de transition
flash point 34 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le 1-butanol est utilisé comme solvant dans l'enrobage des comprimés, les solutions topiques et les écouvillons.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup