Principaux documents
04-1506
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CTCF, clone 1.2.1.5.4
clone 1.2.1.5.4, from mouse
Synonyme(s) :
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1.2.1.5.4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTCF(10664)
Description générale
Le CTCF, également appelé facteur de liaison à la CCCTC, comporte 11 domaines de liaison en doigt de zinc (ZF) permettant la liaison à différentes séquences d'ADN cible et protéines. Il s'agit d'une protéine multifonction qui peut se comporter comme un activateur ou un répresseur transcriptionnel. En tant que répresseur transcriptionnel, le CTCF se lie aux promoteurs du gène c-myc chez les vertébrés. Il se lie aussi aux promoteurs de PLK et PIM1. Le CTCF peut bloquer l'accès des activateurs transcriptionnels aux amplificateurs. Le CTCF sert aussi d'activateur transcriptionnel de l'APP. Il est impliqué dans différents aspects de la régulation des gènes, notamment l'activation ou la répression des promoteurs, l'extinction (ou silençage) des gènes sensible aux hormones, l'isolation de la chromatine dépendant de la méthylation, et l'empreinte génomique. Des mutations du CTCF sur ce gène ont été associées à des cancers du sein invasifs, des cancers de la prostate et des tumeurs de Wilms, ce qui suggère que le CTCF pourrait avoir un rôle de suppresseur tumoral.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît CTCF.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette His correspondant à la protéine CTCF humaine.
Application
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
un lot représentatif a été utilisé en ChIP par un laboratoire indépendant. [Pugacheva, E., et al. (2005). Human Molecular Genetics. 14(7):953–965].
L'anticorps anti-CTCF, clone 1.2.1.5.4, est un anticorps monoclonal de souris utilisé pour la détection de la protéine CTCF, également connue sous le nom de protéine à 11 doigts de zinc, facteur de liaison à la CCCTC, dont l'utilisation a été validée en western blotting, immunoprécipitation et immunohistochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules K562.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter CTCF dans 10 µg de lysat de cellules K562.
Description de la cible
env. 130 kDa
Remarque : l'isoforme poly(ADP-ribosyl)ée, la troncature à l'extrémité C-terminale ou la sumoylation entraîne une migration variable de la protéine CTCF lors de la SDS–PAGE, et le western blotting peut faire apparaître différents poids moléculaires pour CTCF. Les modifications dépendent du type de cellule et des conditions de croissance.
Les poids moléculaires suivants ont été rapportés dans la littérature : 180 kDa (CTCF-180), 130 kDa (CTCF-130), 82 kDa (CTCF-82), 70 kDa (CTCF-70). Voir Klenova, E.M., et al., (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466–473 et Torrano, V., et al., (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759 pour plus d'informations.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE547
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable