Principaux documents
M-218
Supelco
MT-45-D5 dihydrochloride solution
100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H27D5N2 · 2HCl
Poids moléculaire :
426.48
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol ((as free base))
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(N2CCN(C3CCCCC3)CC2)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C24H32N2/c1-4-10-21(11-5-1)20-24(22-12-6-2-7-13-22)26-18-16-25(17-19-26)23-14-8-3-9-15-23/h1-2,4-7,10-13,23-24H,3,8-9,14-20H2/i2D,6D,7D,12D,13D
Clé InChI
IGBRRSIHEGCUEN-ATAGPTADSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup