LM1600
Avanti
13:0 Lyso LPC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM1600-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H44NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(24)27-18-20(23)19-29-30(25,26)28-17-16-22(2,3)4/h20,23H,5-19H2,1-4H3/p+1/t20-/m1/s1
Clé InChI
WNRCJJWBAXNAPE-HXUWFJFHSA-O
Description générale
Application
- lipid extraction from brain tissues
- lipid extraction from macrophages using modified Bligh and Dyer protocol
- liquid chromatography/MS analyses of lysophospholipids
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup