Principaux documents
900604C
Avanti
18:1 Photoclick cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Photoclick cholesterol II oleate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H76N2O2
Poids moléculaire :
689.11
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1x100 μg (900604C-100UG)
pkg of 1x250 μg (900604C-250UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL in chloroform
250 μg/mL in chloroform
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@](C3(N=N3)CC4C2CC[C@@]5(C)C4CC[C@@H]5[C@@H](CCCC(C)C#C)C)([H])C[C@@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC1
InChI
1S/C46H76N2O2/c1-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-43(49)50-37-29-31-45(6)41-30-32-44(5)39(36(4)25-23-24-35(3)8-2)27-28-40(44)38(41)34-46(47-48-46)42(45)33-37/h2,15-16,35-42H,7,9-14,17-34H2,1,3-6H3/b16-15-/t35?,36-,37+,38?,39-,40?,41?,42+,44-,
Clé InChI
YGTVVJBRLTYRSZ-GMOVSAPTSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial(900604C-100UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial(900604C-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable