890820C
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (890820C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
Concentration
10 mg/mL (890820C-25mg)
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H81NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h39H,5-38H2,1-4H3
Clé InChI
RVBUSVJSKGVQQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3