880670P
Avanti
C8 PEG750 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880670P, powder
Synonyme(s) :
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)750]}
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880670P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880670P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCC(OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O)OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC.C=C
Clé InChI
NVPZJFQMNPKURK-KIAKULPZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3