Principaux documents
880227P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Azide
Avanti Research - A Croda Brand 880227P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880227P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 880227P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Description générale
DSPE-PEG(5000) Azide, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000], is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880227P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available