880134P
Avanti
PMA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Polymethacrylate Copolymer (N-C4-52-6.9)
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% (NMR)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (880134P-100mg)
pkg of 1 × 500 mg (880134P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)CCOC(C(C)(CC(C)([H])C(OCCCC)=O)CSCCC(OC)=O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H40NO6S.ClH/c1-8-9-12-27-19(24)17(2)15-21(3,16-29-14-10-18(23)26-7)20(25)28-13-11-22(4,5)6;/h17H,8-16H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OEHGLUZNEWMIMQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable