870601C
Avanti
Azelaoyl-PAF
Avanti Research™ - A Croda Brand 870601C
Synonyme(s) :
1-hexadecyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (870601C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870601C
Concentration
1 mg/mL (870601C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C33H66NO9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-27-40-29-31(30-42-44(38,39)41-28-26-34(2,3)4)43-33(37)25-22-19-17-18-21-24-32(35)36/h31H,5-30H2,1-4H3,(H-,35,36,38,39)/t31-/m1/s1
Clé InChI
ZDFOCDTXDPKJKA-WJOKGBTCSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3