Principaux documents
860785P
Avanti
C14 Galactosyl(ß) Ceramide (d18:1/14:0)
new
Avanti Polar Lipids
Synonyme(s) :
D-galactosyl-ß-1,1’-N-myristoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H73NO8
Poids moléculaire :
671.99
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860785P-5MG)
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
BDGGMKFFYWPIFU-RWJAGHKQSA-N
Application
Lipids research
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable