Principaux documents
860737P
Avanti
C24:1 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1/24:1(15Z))
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-galactosyl-ß-1,1′ N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H84D7NO8
Poids moléculaire :
817.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg ((860737P-1MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Clé InChI
WBOZIXHPUPAOIA-IQHICSJBSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860737P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable