860711P
Avanti
16:0 propargyl SM (d18:1-16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-palmitoyl sphingomyelin (N’-propynyl)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable