860667P
Avanti
4E,8Z-Sphingadiene
Avanti Research™ - A Croda Brand 860667P, powder
Synonyme(s) :
(2S,3R,4E,8Z)-2-aminooctadec-4,8-diene-1,3-diol
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860667P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860667P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h10-11,14-15,17-18,20-21H,2-9,12-13,16,19H2,1H3/b11-10-,15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
RTQVJTLVVBJRJG-NZDSQIAKSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available