860479P
Avanti
Adamantanyl Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860479P, powder
Synonyme(s) :
N-(1-Adamantaneacetyl)-galactosylceramide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860479P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860479P
Type de lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](NC(CC12C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H](C1)C3)=O)([H])CO[C@H](O4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4CO
Clé InChI
JJKSFVGDPSOVJH-WQVUVXLKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable