860378P
Avanti
18:1 propargyl PC
powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(CC#C)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(48)52-42-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(4,5)39-8-3)55-46(49)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-7-2/h3,21-24,44H,6-7,9-20,25-43H2,1-2,4-5H3/b23-21-,24-22-/t44-/m1/s1
Clé InChI
XTKGFKMAULCBEG-MDNLDIHZSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable